Etanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Leverandør: VWR Chemicals
85824.360EA 795 NOK
85824.360 85824.440
Etanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Etanol Eurodenatured
Formel: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
CAS-nummer: 64-17-5
FN: 1170
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%