Etanol Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Leverandør: VWR Chemicals
85825.360EA 610 NOK
85825.360 85825.440 85825.550
Etanol Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Etanol Eurodenatured
Formel: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
CAS-nummer: 64-17-5
FN: 1170
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (V/V) min. 68.4%
Denatonium benzoate (ppm) 7.9 - 9.2 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.68 - 0.80 %
2-Propanol (V/V) 0.68 - 0.80%