Etanol Eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Leverandør: VWR Chemicals
85829.290EA 335 NOK
85829.290 85829.320 85829.360 85829.410 85829.460 85829.550
Etanol Eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Etanol Eurodenatured
Formel: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
CAS-nummer: 64-17-5
FN: 1170
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (V/V) min. 93%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%