Fmoc-Thi-OH
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
8.52039.0001 8.52039.0005
04-12-1082-1EA 1100 NOK
04-12-1082-1 04-12-1082-5
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formel: C₂₂H₁₉NO₄S
MDL nummer: MFCD00065676
CAS-nummer: 130309-35-2