Kloroform, dehydrert (maks. 0,005% H₂O) stabilised
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Stabilisering: stabilisert med 2-metyl-2-buten 0,005 % max,
85815.230EA 426 NOK
85815.230 85815.269
Kloroform, dehydrert (maks. 0,005% H₂O) stabilised
Kloroform
Formel: CHCl₃
Kokepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Tetthet: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
FN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Indeks: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9-100 %
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w