n-Heksan, dehydrert (maks. 0,003% H₂O)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under inert gas.
85819.230EA 474 NOK
85819.230 85819.269
n-Heksan, dehydrert (maks. 0,003% H₂O)
n-Heksan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kokepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –94,3 °C
Tetthet: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009520
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
FN: 1208
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Color (APHA, Pt-Co) 0-10
Water (KF) 0-0.003 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w