Isooktan, dehydrert (maks. 0,005% H₂O)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85821.230EA 1525 NOK
85821.230 85821.269
Isooktan, dehydrert (maks. 0,005% H₂O)
Isooktan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Kokepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –107 °C
Tetthet: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008943
CAS-nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
FN: 1262
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %