5-Methylisatin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylindoline-2,3-dione, 5-Methyl-1H-indole-2,3-dione
206860010 206860050
ACRO206860010EA 565 NOK
ACRO206860010 ACRO206860050
5-Methylisatin 95%
5-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smeltepunkt: 180 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005721
CAS-nummer: 608-05-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-red to red-purple to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥94 %