Bornitrid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
441800500 441802500
ACRO441800500EA 1550 NOK
ACRO441800500 ACRO441802500
Bornitrid 98%
Boron nitride
Formel: BN
MW: 24,82 g/mol
Smeltepunkt: 2700…3000 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011317
CAS-nummer: 10043-11-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 %
Particle size 0.17 to 5 µm