5-Fluorobenzoxazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
455610010 455612500
ACRO455610010EA 4250 NOK
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Formel: C7H4FNO
MW: 137,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08458151
CAS-nummer: 221347-71-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %