2-Aminopyridine-6-methanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (6-Aminopyridin-2-yl)methanol
450040010 450040050
ACRO450040010EA 2350 NOK
ACRO450040010 ACRO450040050
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
2-Aminopyridine-6-methanol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Smeltepunkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09863097
CAS-nummer: 79651-64-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %