Oxacillin sodium salt 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
455440010 455440050
ACRO455440010EA 605 NOK
ACRO455440010 ACRO455440050
Oxacillin sodium salt 95%
Oxacillin sodium salt
Formel: C₁₉H₁₈N₃NaO₅S
MW: 423,42 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00056864
CAS-nummer: 1173-88-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.0 %
HPLC ≥94 %