3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
458120050 458120250
ACRO458120050EA 860 NOK
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Smeltepunkt: 61…62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191998
CAS-nummer: 37942-07-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %