3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
458220010 458220050
ACRO458220010EA 1500 NOK
ACRO458220010 ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Smeltepunkt: 67…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00853963
CAS-nummer: 1196-38-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %