2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
458380010 458380050
ACRO458380010EA 1400 NOK
ACRO458380010 ACRO458380050
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrCl
MW: 317,3495 g/mol
Smeltepunkt: 39…42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07780667
CAS-nummer: 31928-46-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %