Omeprazole 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
458520010 458520050 458520250
ACRO458520010EA 585 NOK
ACRO458520010 ACRO458520050 ACRO458520250
Omeprazole 98+%
Omeprazole
Formel: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345,42 g/mol
Smeltepunkt: 158…159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00083192
CAS-nummer: 73590-58-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %