2-Fluoroadenine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Amino-2-fluoropurine, 6-Amino-2-fluoro-7H-purine, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
459160010 459160050
ACRO459160010EA 2450 NOK
ACRO459160010 ACRO459160050
2-Fluoroadenine 97%
2-Fluoroadenine
Formel: C₅H₄FN₅
MW: 153,12 g/mol
Smeltepunkt: >350 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632749
CAS-nummer: 700-49-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %