2-Chloro-5-nitrophenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
459040050 459040250
ACRO459040050EA 860 NOK
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Smeltepunkt: 119…121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01571825
CAS-nummer: 619-10-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %