Morpholin-3-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 420 NOK
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00631009
CAS-nummer: 109-11-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %