Risperidone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-(4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
459390010 459390050
ACRO459390010EA 750 NOK
ACRO459390010 ACRO459390050
Risperidone 99%
Risperidone
Soluble in chloroform, methanol.
Formel: C₂₃H₂₇FN₄O₂
MW: 410,49 g/mol
Smeltepunkt: 172 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00274576
CAS-nummer: 106266-06-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %