Eddiksyre 1 mol/l (1 N) vandig løsning for biofarmasøytisk produksjon
Leverandør: VWR Chemicals
6517.9025EA 4800 NOK
6517.9025 6517.2500
Eddiksyre 1 mol/l (1 N) vandig løsning for biofarmasøytisk produksjon
Eddiksyre glasial (iseddik)
Formel: H₃CCOOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM