1,2,4,5-Tetrametylbenzen 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 470 NOK
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tetrametylbenzen 97+%
1,2,4,5-Tetrametylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kokepunkt: 196…197 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 78…82 °C
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008528
CAS-nummer: 95-93-2
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N