2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 315 NOK
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formel: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Kokepunkt: 75…80 °C (,7 mmHg)
Smeltepunkt: 65…68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001601
CAS-nummer: 719-22-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %