(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 1525 NOK
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 132 °C (14 mmHg)
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044349
CAS-nummer: 2344-70-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %