1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan litium salt 1 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
209551000 209558000
209551000.EA 885 NOK
209551000. 209558000.
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan litium salt 1 M in THF, AcroSeal®
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan litium salt
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Kokepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: –21 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008261
CAS-nummer: 4039-32-1
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M