L-Dehydroascorbic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione, L-Dehydroascorbate, L-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 2225 NOK
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Formel: C₆H₆O₆
MW: 174,108 g/mol
Smeltepunkt: 228 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00066467
CAS-nummer: 490-83-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)