[2.2]-Paracyclophane 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
291600010 291600250 291600050
ACRO291600010EA 385 NOK
ACRO291600010 ACRO291600250 ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophane 99%
[2.2]-Paracyclophane
Formel: C₁₆H₁₆
MW: 208.3 g/mol
Kokepunkt: 321
Smeltepunkt: 285…288 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003707
CAS-nummer: 1633-22-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 288 °C
HPLC ≥98.5 %