Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: TMSS
293900010 293900050
ACRO293900010EA 545 NOK
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formel: C₁₂H₃₆Si₅
MW: 320,842 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C (subl.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00054859
CAS-nummer: 4098-98-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %