Calcium iodate, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 5075 NOK
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, ren
Calcium iodate
Formel: CaI₂O₆
Smeltepunkt: 540 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036265
CAS-nummer: 7789-80-2
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %