1,13-Tridecanedioic acid
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tridecanedioic acid, Undecane-1,11-dicarboxylic acid, 1,11-Undecanedicarboxylic acid
369440050 369440250 369441000
ACRO369440050EA 585 NOK
ACRO369440050 ACRO369440250 ACRO369441000
1,13-Tridecanedioic acid
1,13-Tridecanedioic acid
Formel: C₁₃H₂₄O₄
MW: 244,33 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002740
CAS-nummer: 505-52-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥92 %