Kalsiumhydroksid 99.995% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
385610050 385610250
ACRO385610050EA 1025 NOK
ACRO385610050 ACRO385610250
Kalsiumhydroksid 99.995% (trace metals basis)
Kalsiumhydroksid
Formel: Ca(OH)₂
Kokepunkt: 2850 °C
Smeltepunkt: 580 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010901
CAS-nummer: 1305-62-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm