Kvarts, coarse wool 9-30 µm
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
393610100 393611000
ACRO393610100EA 525 NOK
ACRO393610100 ACRO393611000
Kvarts, coarse wool 9-30 µm
Kvarts
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00217788
CAS-nummer: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Coarse fibers