(±)-γ-Hexalactone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (±)-γ-Caprolactone, γ-Caprolactone, 5-Ethyldihydrofuran-2(3H)-one, (±)-Hexan-4-olide
394170250 394171000 394175000
ACRO394170250EA 325 NOK
ACRO394170250 ACRO394171000 ACRO394175000
(±)-γ-Hexalactone 98%
(±)-γ-Hexalactone
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,023 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005401
CAS-nummer: 695-06-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %