N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid
449260010 449260050
ACRO449260010EA 1275 NOK
ACRO449260010 ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,26 g/mol
Smeltepunkt: 110…115 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861787
CAS-nummer: 84348-38-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)