5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Methylthio)-5-pyrimidinamine
449820010 449822500
ACRO449820010EA 4700 NOK
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₇N₃S
MW: 141,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10697095
CAS-nummer: 42382-46-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %