Sulbactam
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide
455350050 455350250
ACRO455350050EA 1150 NOK
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Formel: C₈H₁₁NO₅S
MW: 233,24 g/mol
Smeltepunkt: 156 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00867005
CAS-nummer: 68373-14-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %