p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 785 NOK
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Smeltepunkt: 47…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009977
CAS-nummer: 19158-51-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %