4-Bromo-o-toluic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 1050 NOK
ACRO443400050 ACRO443400250
4-Bromo-o-toluic acid 97%
4-Bromo-o-toluic acid
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Smeltepunkt: 182…184 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040905
CAS-nummer: 68837-59-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %