Rifampicin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 560 NOK
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicin 95%
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Smeltepunkt: 183 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151389
CAS-nummer: 13292-46-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %