4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 990 NOK
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Smeltepunkt: 195…199 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00623589
CAS-nummer: 3973-08-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %