5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
450030010 450030050
ACRO450030010EA 3175 NOK
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formel: C₅H₇N₃O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11847813
CAS-nummer: 868696-42-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %