Kvarts, fine wool 4 µm
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
451040100
451040500
ACRO451040100EA
740
NOK
ACRO451040100
ACRO451040500
Kvarts, fine wool 4 µm
Kvarts
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00217788 CAS-nummer: 14808-60-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White Fibers |