Tinn(IV)oksid 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 4275 NOK
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Tinn(IV)oksid 99%, ren
Tinn(IV)oksid
Formel: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Tetthet: 6,95 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)