6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 390 NOK
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Kokepunkt: 168 °C
Tetthet: 0,893 g/cm³
Flash punkt: 80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043647
CAS-nummer: 1604-28-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %