Streptomycin sulphate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 475 NOK
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Smeltepunkt: 250
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037023
CAS-nummer: 3810-74-0
Merck Indeks: 12,08983
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5