Carbenicillin disodium salt 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
455360010 455360050
ACRO455360010EA 1950 NOK
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicillin disodium salt 90%
Carbenicillin disodium salt
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Kokepunkt: 738 °C
Smeltepunkt: >200 °C
Flash punkt: 400 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077683
CAS-nummer: 4800-94-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %