6-(Hydroxymethyl)indole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (1H-Indol-6-yl)methanol
455540010 455542500
ACRO455540010EA 3925 NOK
ACRO455540010 ACRO455542500
6-(Hydroxymethyl)indole 97%
6-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Smeltepunkt: 45…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179595
CAS-nummer: 1075-26-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 67 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %