Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
455660010 455660050
ACRO455660010EA 0 NOK
ACRO455660010 ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Smeltepunkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07782103
CAS-nummer: 766-55-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light grey Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %