4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
455730050 455730250
ACRO455730050EA 645 NOK
ACRO455730050 ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Smeltepunkt: 164…165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053304
CAS-nummer: 2444-19-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %