(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010 456030050
ACRO456030010EA 1250 NOK
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formel: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Kokepunkt: 140 °C (8 mmHg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03419808
CAS-nummer: 863548-52-1
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %